Fortfahren mit
1048517
USP
Beclomethasone Dipropionate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
9-Chloro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-21-yl propionate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’010.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H33ClO6
Molekulargewicht:
464.98
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 1’010.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
beclometasone
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Beclomethasone Dipropionate Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
104854310677601067781
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 30 mg
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
beclometasone
API family
beclometasone
API family
betamethasone
API family
betamethasone
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)