Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 412.00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
API family
atenolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
InChI key
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
General description
Application
- Atenolol-Tabletten
- Atenolol-Injektion
- Zusammengesetzte Atenolol-Suspension zum Einnehmen
- Atenolol- und Chlorthalidon-Tabletten
- Zusammengesetzte Atenolol-Suspension zum Einnehmen, Veterinärmedizin
- Levobunolol-Hydrochlorid
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) clinical testing |
| format neat | format neat | format neat | format single component solution |
| API family atenolol | API family atenolol | API family atenolol | API family - |
| Gene Information human ... ADRB1(153) | Gene Information human ... ADRB1(153) | Gene Information human ... ADRB1(153) | Gene Information human ... ADRB1(153) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atenolol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1044403-200MG | 04061833859223 |