Fortfahren mit
1034749
USP
Anagrelid-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(6-Amino-2,3-dichlorbenzylamino)-essigsäure-ethylester -hydrochlorid, N-(6-Amino-2,3-dichlorbenzyl)-glycin-ethylester -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’150.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14Cl2N2O2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.15 (free base basis)
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 1’150.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
anagrelide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR35451034771PHR3547
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
API family
anagrelide
API family
-
API family
anagrelide
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anagrelid-verwandte Verbindung A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1034749-25MG04061833839867