Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(C=C)C(O)=O
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?