Fortfahren mit
V5381
Freezing vials, natural
capacity 2 mL, skirted bottom, sterile
Synonym(e):
cryopreservation tubes, cryopreservation vials, cryovials, freezing tubes, Simport Plastics T334-6S
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 33.90
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 241.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
2 mL
Material:
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
Parameter:
-196 °C min. temp.
CHF 33.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
2 mL
color
natural Cap
General description
Manufactured from an exceptionally clear, virgin polypropylene with a medical-grade silicone O-ring seal. These vials are designed for safe storage at temperatures as low as -196°C but should be used only in the gas phase of liquid nitrogen.
The specially formulated silicone O-ring ensures a positive leakproof seal at all temperatures. A unique base on the skirted vials locks them into place in the microtube locking work station (Z376809). Tubes can be autoclaved to 121°C in upright position with caps loosened. They also can be centrifuged up to 17,000 × g.
Packaging
Caps and tubes are assembled in bags
For non-sterile vials, caps and tubes are bagged separately.
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V2881V3381V4381
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
material
colorless tube, skirted bottom, polypropylene tube
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
capacity
2 mL
capacity
0.5 mL , 500 μL
capacity
500 μL
capacity
1.5 mL
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 500 ea (10 x 50 ea)
packaging
pack of 500 ea
color
natural Cap
color
natural Cap
color
natural Cap
color
natural Cap
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezing vials, natural
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)