Fortfahren mit
T6375
1-Thio-β-D-glucose Natriumsalz
Synonym(e):
β-D-Thioglucose, 1-β-D-Glucosylthiose, Glucothiose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 157.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11O5SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
EC Number:
234-200-6
CHF 157.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow to tan
mp
130 °C (decomposes on heating)
solubility
water: 50 mg/mL, colorless to dark yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Na.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;
InChI key
BJZCRDSEUWQHLR-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)