Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 ft | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 164.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
CHF 164.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Tygon AY242017
I.D. × O.D.
1/4 in. × 3/8 in.
General description
- Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
- Can be autoclaved repeatedly
- Heat weldable for sterile access
- Documented biocompatibility to the ISO 109993 standard
- Meets USP Class VI, FDA, and NSF criteria
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Tygon AY242017 | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon | manufacturer/tradename Tygon |
| I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in. | I.D. × O.D. - | I.D. × O.D. - | I.D. × O.D. - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T6316-25FT | 04061833576113 |