Fortfahren mit
T3069
Trizma® Hydrochloridlösung -hydrochlorid -Lösung
pH 8.0, BioPerformance Certified, 2 M, suitable for cell culture
Synonym(e):
Tris-Hydrochlorid-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 122.00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’020.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
CHF 122.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
solution
concentration
2 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, none detected, bioburden, tested, endotoxin, tested, ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
color
colorless
pH
7.95—8.05, 8.0
useful pH range
7.0-9.0
density
1.07—1.09  g/cm3
absorption
≤0.05 at 290 at 40%
General description
Eine Reihe von vorgemischten Lösungen aus TRIZMA Base und TRIZMA HCl zur Lieferung von Tris-Puffern mit häufig verwendeten pH-Werten. Kein Mischen bzw. keine pH-Einstellung erforderlich. Einheiten mit garantierter Genauigkeit von ± 0,1 pH.
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (Tris) ist ein Routinepuffer in den biologischen Wissenschaften mit einem pH-Pufferbereich zwischen 7,0 und 9,0. Tris wird vor allem in Kombination mit Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) verwendet, insbesondere bei elektrophoretischen Untersuchungen. In Lösungen zeigt es eine vernachlässigbare Bindung an Metall.
Application
Trizma® Hydrochloridlösung wird als Bestandteil des Lysepuffers für Tests auf handelsüblichen biologischen Probenkonservierungspapieren verwendet. Es wird zudem als Vehikel und zum Auflösen von Leptin in Reportergen-Assay-Studien eingesetzt.[1]
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2569T2444T2819
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
concentration
2 M
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
density
1.07—1.09  g/cm3
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)