Fortfahren mit
SML3345
LSL 60101
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(1-Benzofuran-2-yl)-1H -imidazole, 2-(2-Benzofuranyl)-1H -imidazole (ACI), Garsevil, LSL60101
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.19
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(ncc1)c2[o]c3c(c2)cccc3
InChI
1S/C11H8N2O/c1-2-4-9-8(3-1)7-10(14-9)11-12-5-6-13-11/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
VBFQIUOSXHUWCT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LSL 60101 is an orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that induces morphological/biochemical changes in astroglia and exhibits neuroprotective activity. LSL 60101 decreases neuroinflammation and reverses cognitive deficits and impaired social behavior in 5XFAD mice Alzheimer’s model.
Orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that exhibits neuroprotective activity
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2440SML1703SML2825
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SML3345-25MG04065268237298
SML3345-5MG04065268237304