Fortfahren mit
S9256
Sulfanilsäure-Azochromotrop
≥80% purity, powder
Synonym(e):
1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)-naphthalin-3,6-disulfonsäure Trinatriumsalz, 2-(4-Sulfophenylazo)-1,8-dihydroxy-3,6-naphthalindisulfonsäure Trinatriumsalz, 2-(4-Sulfophenylazo)-chromotropsäure Trinatriumsalz, SPADNS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 84.30
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 186.00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 328.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H9N2Na3O11S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
570.41
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
245-803-9
MDL number:
CHF 84.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sulfanilsäure-Azochromotrop, ≥80%
Quality Segment
assay
≥80%
form
powder
composition
Carbon: 26.0-35.0%
Nitrogen: 3.6-5.9%
technique(s)
titration: suitable
color
dark red
solubility
water: 10 mg/mL
λmax
505-510 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O11S3.3Na/c19-12-7-11(31(24,25)26)5-8-6-13(32(27,28)29)15(16(20)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)30(21,22)23;;;/h1-7,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b18-17+;;;
InChI key
AEHGQXKBQBMQEK-GLCFPVLVSA-K
General description
Sulfanilic acid azochromotrop is commonly known as SPADNS.
Application
Sulfanilic acid azochromotrop, commonly known as SPADNS, is used mostly as an indicator for complexometric determinations of transition metals like zirconium. It is used as a reagent for drinking and wastewater analysis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1419141194861286
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark red
color
-
color
-
color
orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
≥80%
assay
-
assay
-
assay
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Mechanism of azo dye degradation in Advanced Oxidation Processes: Degradation of Sulfanilic Acid Azochromotrop and its parent compounds in aqueous solution by ionizing radiation
Tamas Palfi
Radiation Physics and Chemistry (2011)
Mammalian Proteasome Subpopulations with Distinct Molecular Compositions and Proteolytic Activities*
Oliver Drews
Molecular and Cellular Proteomics (2007)
Sanjit Saha et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(42), 28588-28595 (2017-10-19)
The surface electronic properties of graphene oxide (GO) were modified through reduction and functionalization. Non-covalent functionalization was found to be superior compared to covalent functionalization due to the formation of few-layer graphene with a low defect content and average crystalline
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S9256-50G04061835348084
S9256-25G04061836961312
S9256-10G04061836961305