Fortfahren mit
S6451
SCH-442416
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(2-Furanyl)-7-[3-(4-methoxyphenyl)propyl]-7H-pyrazolo [4,3-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-5-amine; 5-amino-7-(3-(4-methoxyphenyl)propyl)-2-(2 furyl)pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine; 5-Amino-7-[3-(4-methoxy)phenylpropyl]-2-(2-furyl)-pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 444.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 444.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light tan to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCCn2ncc3c2nc(N)n4nc(nc34)-c5ccco5)cc1
InChI
1S/C20H19N7O2/c1-28-14-8-6-13(7-9-14)4-2-10-26-18-15(12-22-26)19-23-17(16-5-3-11-29-16)25-27(19)20(21)24-18/h3,5-9,11-12H,2,4,10H2,1H3,(H2,21,24)
InChI key
AEULVFLPCJOBCE-UHFFFAOYSA-N
Application
SCH-442416 has been used:
  • as a selective adenosine A2A antagonist to study its effects on cyclic adenosine monophosphate (cAMP) production in T/C-28a2 chondrocytes or hFOB 1.19 osteoblasts [1]
  • as a presynaptic A2A receptor antagonists to study its effects on receptor blockade on δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) self-administration in squirrel monkeys [2]
  • as a presynaptic A2A receptor antagonists to study its effects on cocaine-induced locomotion and cocaine-seeking in mice
Biochem/physiol Actions
SCH-442416 potent and selective Adenosine A2a antagonist. SCH-442416 is >10,000-fold selective for A2a compared to other adensosine receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z0153SML0273PZ0357
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)