This product is provided as a 5000X concentration in DMSO. The specific concentration of this dye is considered proprietary.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 107.00 | |
| 500 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 572.00 |
Über diesen Artikel
CHF 107.00
shelf life
≥6 mo. (when stored desiccated and protected from light at room temperature, 4 °C or 20 °C.)
Quality Segment
technique(s)
protein staining: suitable
fluorescence
λex 300,470 nm; λem 570 nm
General description
SYPRO Orange ist:
- Hochempfindlich. Der Farbstoff kann 1 bis 2 ng Protein pro Minigel Bande detektieren, was ihn empfindlicher als Coomassie-Brillant-Blau oder Silber-Färbung macht.
- Schnell. Die Färbung ist in weniger als einer Stunde beendet
- Einfach. Nach der Elektrophorese wird das Gel gefärbt, gespült und fotografiert, keine Fixierungs- oder Entfärbungs-Schritte sind erforderlich
- Kompatibel mit Standard-Laborausrüstung. Gefärbte Proteine ?können mit einem Standard 300 nm UV-Transilluminator oder Laser-Scanner ?visualisiert werden.
- Kostengünstig. Die Färbung mit SYPRO Orange kostet weniger als Silberfärbung und erfordert weniger Zeit.
- Geringe Protein-Protein-Variabilität. Der Farbstoff interagiert mit dem SDS-Mantel um das Protein, was eine konsistentere Färbung von verschiedenen Arten von Proteinen im Vergleich zu Coomassie- oder Silberfärbung ergibt.
- Selektiv für Proteine. SYPRO orange weist Proteine ??so klein wie 6,5 kDa nach und färbt keine Nukleinsäuren oder Lipopolysaccharide. Es färbt glykosylierte Proteine.
- Weiter linearer Detektionsbereich. Die Fluoreszenzintensität der gefärbten Banden ist über drei Größenordnungen mit der Proteinmenge linear (eine viel breiterer Bereich als bei der Coomassie- oder Silberfärbung).
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| fluorescence λex 300,470 nm; λem 570 nm | fluorescence λex 280,450 nm; λem 610 nm | fluorescence - | fluorescence - |
| shelf life ≥6 mo. (when stored desiccated and protected from light at room temperature, 4 °C or 20 °C.) | shelf life ≥6 mo. (when stored at room temperature and protected from light) | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Protocollo per preparare campioni di tessuti o di cellule in coltura per la lisi cellulare e l’estrazione efficiente delle proteine da utilizzare nel saggio di Western blotting.
Protokoll für die Probenvorbereitung zur Zelllyse und effizienten Proteinextraktion aus kultivierten Geweben und Zellen für das anschließende Western Blotting.
Protocole de préparation d'échantillons pour la lyse cellulaire et une bonne extraction des protéines à partir de cellules et de tissus en culture en vue d'un western blotting ultérieur.
Artikel
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S5692-50UL | 04061836954741 |
| S5692-500UL | 04061836954734 |
-
サイプロオレンジ s5692 50ul の濃度は5mMですか?
1 answer-
Helpful?
-
-
It's used for Protein quantification assay?
1 answer-
This reagent is suitable for the detection of proteins. However, protein quantitation typically utilizes other methods, as described in the graphic below. Please see the following link to review the product datasheet for additional information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/161/599/s5692dat.pdfHelpful?
-
-
1. Is the SYPRO Orange Protein Gel Stain a 5,000x concentrate?
2. Is there a protocol available for using the SYPRO Orange protein stain for a thermal denaturation assay?1 answer-
The SYPRO Orange Protein Gel Stain is indeed provided as a 5000X concentrated solution in DMSO.
Regarding a protocol for using the SYPRO Orange protein stain for a thermal denaturation assay, the product information is focused on gels. While the product is not specifically tested for this application,Helpful?
-