Fortfahren mit
S4522
Glass spreaders
90° bend
Synonym(e):
cell spreader, glass spreader
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
6 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 52.70
CHF 50.06
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122103
CHF 50.06
ListenpreisCHF 52.70Sparen Sie 5%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
General description
Constructed of 4 mm diameter glass rod with polished ends, with 130 mm long handles and 50 mm long spreader segments.
Application
For inoculating petri dishes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S4522-6EA04061832328522