Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 128.00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 363.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Lösungsmittelblau 38, practical grade
grade
practical grade
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
solubility
methanol: 1 mg/mL, blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade practical grade | grade - | grade - | grade - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility methanol: 1 mg/mL, blue | solubility - | solubility acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue | solubility water: 1 mg/mL, blue |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?