Fortfahren mit
P9716
Palmitoyl-Coenzym A Lithiumsalz
≥90%, 3-ketodihydrosphingosine precursor, powder
Synonym(e):
n-Hexadecanoyl-Coenzym A, Hexadecanoyl-Coenzym A Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 443.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 755.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 755.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’420.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H65N7O17P3S · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1004.94 (free acid basis)
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
powder
CHF 443.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Palmitoyl-Coenzym A Lithiumsalz, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C37H66N7O17P3S.Li/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44;/h24-26,30-32,36,47-48H,4-23H2,1-3H3,(H,39,45)(H,40,49)(H,53,54)(H,55,56)(H2,38,41,42)(H2,50,51,52);/q;+1/p-1/t26-,30-,31-,32+,36-;/m1./s1
InChI key
BSAYABVAJQBKKB-NNGKVBCISA-M
Application
Palmitoyl-Coenzym-A-Lithiumsalz wurde zur Mikroinjektion von Molcheiern zur Untersuchung der Wirkung der Citrat-Synthase-Hemmung bei der Ei-Aktivierung verwendet. Es wurde außerdem in einem Reaktionsgemisch für einen Ezymaktivitäts-Assay mit der Thioesterase I (tesA) verwendet.Palmitoyl-Coenzym-A-Lithiumsalz wurde zur In-vitro-S-Palmitoylierung von Cyclophilin D verwendet[1]
Biochem/physiol Actions
Palmitoyl-Coenzym-A (CoA) ist ein Acyl-CoA und ein Vorläufer von 3-Ketodihydrosphingosin, einem Schlüsselelement des Sphingoidbasen-Rückgrats[2] während der De-novo-Biosynthese von Sphingolipiden. Palmitoyl-CoA ist eine langkettige Fettsäure (C16), die kovalent an Coenzym A gebunden ist. Kovalente Anlagerung von Palmitat ist ein häufiges Ereignis bei einer Vielzahl von viralen und zellulären Proteinen und spielt eine Rolle bei der Förderung der Membranbindung. Palmitoylierung kann auch ein allgemeiner Mechanismus für die Verlängerung oder Potenzierung des G-Protein-Signalwegs sein.
Palmitoyl-Coenzym-A dient zur Biosynthese von Sphingosin, einer Komponente von Sphingolipiden und Phospholipiden.Die β-Oxidation von Palmitoyl-CoA ergibt 8 Acetyl-CoA-Moleküle und 14 Wasserstoffatompaare.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6775M4414S0802
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥90%
assay
~90%
assay
≥80.0%
assay
≥90%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P9716-25MG04061834405122
P9716-5MG04061834405221
P9716-100MG04061834405108
P9716-10MG04061834405115
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What concentration do you recommend we dissolve it in? And when you replied "The product should be used within 6 months when stored at -80°C/ within a month after being stored at -20°C." Was that in its salt form or aqeuous form? Water or methanol?
    1 answer
    1. This product is tested for solubility at 5 mg in 0.1 mL of water. The stock solution should be stored at -80 °C and used within 6 months. When stored at -20 °C, it should be used within 1 month.
      Helpful?
  2. What is the Li content? Is Li content 2 mol/mol.
    1 answer
    1. The lithium content for this product is batch-dependent and ranges from 0.5 to 1.8 percent. The amount of lithium is found in the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  3. What is the stability in aqueous solution at -20 or -80?
    1 answer
    1. The product should be used within 6 months when stored at -80°C. The product should be used within a month after being stored at -20°C.