Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 75.50 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 1000 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9401260
CHF 75.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
orange
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9401260
L
5.2 cm
maximum volume
300 μL
volume range
5-300 μL
Features and Benefits
- Enables accurate and precise pipetting
- Designed for liquid handling
- Smooth and uniform inner hydrophobic surfaces to prevent liquid retention
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Finn 9401260 | manufacturer/tradename Finn 9401030 | manufacturer/tradename Finn 9400230 | manufacturer/tradename Finn 9400100 |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| material orange | material blue | material colorless | material orange |
| packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 400 ea (Bag) |
| volume range 5-300 μL | volume range 100-1000 μL | volume range 0.5-250 μL | volume range 5-200 μL |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P9560-1000EA | 04061834366973 |