Fortfahren mit
P8925
Octaethylenglykol-monododecylether
≥98% (GC)
Synonym(e):
C12E8, Dodecyl-octa-ethylenglykolether, Dodecyloctaglykol, Polyoxyethylen-(8)-laurylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 269.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 886.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)8OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.75
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1893466
CHF 269.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
solid
mol wt
average mol wt 66,000
aggregation number
123
CMC
0.11
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-30-15-17-32-19-21-34-23-25-36-27-28-37-26-24-35-22-20-33-18-16-31-14-12-29/h29H,2-28H2,1H3
InChI key
YYELLDKEOUKVIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Octaethylenglykol-monododecylether ist ein nicht-ionisches Reinigungsmittel. [1]
Application
Octaethylenglykol-monododecylether wurde in einer Studie zur Beurteilung der Natriumtransportmechanismen im Darm verwendet. [2] Ebenso wurde es in einer Studie genutzt, um die Wechselwirkungen zwischen Farbstoffen und Tensiden in Tintendruckfarben für Textilien zu untersuchen. [3]
Reinigungsmittel, das zum Untersuchen von Membranproteinen in naturgetreuem Zustand, z. B. ATPase, verwendet wird. Wird zum Untersuchen von gemischten Mizellen auf bei neutralem pH-Wert wirkende Lipoxygenase und zur funktionellen Rekonstitution von Influenzavirushüllen eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7468074716T3394
form
solid
form
solid
form
crystals
form
liquid
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
aggregation number
123
aggregation number
-
aggregation number
-
aggregation number
-
CMC
0.11
CMC
0.11
CMC
-
CMC
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
average mol wt 66,000
mol wt
538.75 g/mol
mol wt
510.70 g/mol
mol wt
306.44 g/mol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octaethylenglykol-monododecylether
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Auf dieser Seite wird die Solubilisierung von Membranproteinen mit Produkten von Cytiva dargestellt.
Cleyton C Domingues et al.
The Journal of membrane biology, 234(3), 195-205 (2010-03-27)
Transient lateral microdomains or lipid rafts play important roles in many physiological membrane-mediated cell processes. Detergent-resistant membranes (DRMs) are good models for the study of lipid rafts. Here we report that DRMs can be obtained by treating human erythrocytes with
Ju-Young Park et al.
Journal of oleo science, 60(12), 627-637 (2011-11-30)
Optimal preparation of inkjet ink should be possible through the elucidation of the relationship between dye/additive interactions and ink performance. In the present study, the interactions between the dyes and surfactant additives were investigated. To investigate the physical properties of
Leopold Kremser et al.
Electrophoresis, 27(13), 2630-2637 (2006-05-30)
Human rhinoviruses (HRVs), the main etiologic agents of the common cold, transform into subviral B- or 80S particles (they sediment at 80S upon sucrose density gradient centrifugation) during infection and, in vitro, upon exposure to a temperature between 50 and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P8925-5G04061834402107
P8925-1G04061834402091