Fortfahren mit
P8563
Polyuridylsäure-Agarose
lyophilized powder, matrix polyacrylhydrazido-agarose
Synonym(e):
Poly(U)–Agarose Kaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 306.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 306.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
0.1-1.0 mg per mL
matrix
polyacrylhydrazido-agarose
matrix attachment
ribose moiety after periodate oxidation
swelling
1 g swells to ~4 mL
capacity
≥0.2 mg/mL binding capacity (poly(A) (P 9403))
storage temp.
−20°C
Application
Polyuridylic acid-agarose is used in protein chromatography, affinity chromatography and specialty resins. Polyuridylic acid has been used to study insulin receptors and to develop polyclonal antibodies against RNase L.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9827A6017P1537
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix attachment
ribose moiety after periodate oxidation
matrix attachment
amino
matrix attachment
amino of 1,6-diaminohexane
matrix attachment
-
swelling
1 g swells to ~4 mL
swelling
1 g swells to ~5 mL
swelling
-
swelling
-
matrix
polyacrylhydrazido-agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
capacity
≥0.2 mg/mL binding capacity (poly(A) (P 9403))
capacity
-
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
capacity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P8563-250MG04061833290224
P8563-1G04061826695272