Fortfahren mit
P7930
1,2-Dimyristoylglycero-rac-3-phosphocholin
≥99%
Synonym(e):
1,2-Ditetradecanoyl-rac-glycerol-3-phosphocholin, rac-Phosphatidylcholin, 1,2-dimyristoyl, DL-β,γ-Dimyristoyl-α-lecithin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H72NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
677.93
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-481-1
Beilstein/REAXYS Number:
1917934
MDL number:
assay
≥99%
form
powder
functional group
amine, ester
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P7930-250MG04061834400615
P7930-100MG04061834400608