Fortfahren mit
P7700
Protein G–Agarose
lyophilized powder, Contains lactose stabilizers that must be removed prior to use.
Synonym(e):
Protein G resin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 247.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 393.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’170.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
lyophilized powder
CHF 247.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
lyophilized powder
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
−20°C
Application
Protein G-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography, antibody purification and characterization, immunoaffinity matrices, protein A, G and L resins, and purification and detection. Protein G-agarose has been used to study breast cancer and falsely elevated thyroid-stimulating hormone (TSH).
Preparation Note
Hergestellt aus einem gentechnisch veränderten Protein G, das eine hohe Affinität für IgG behält und dem Albumin- und Fab-Bindungsstellen und Membran-bindende Regionen fehlen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2545P8170P1406
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
matrix spacer
1 atom
capacity
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
capacity
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
capacity
-
capacity
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein G–Agarose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)