Fortfahren mit
P7643
PIPES Dikaliumsalz
≥99% (titration)
Synonym(e):
1,4-Piperazindiethansulfonsäure Dikaliumsalz, Piperazin-1,4-bis-(2-ethansulfonsäure) Dikaliumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 213.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16K2N2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
CHF 213.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
concentration
0.1 M
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2K/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BJQYFCAMUXGZFN-UHFFFAOYSA-L
General description
PIPES (1,4-Piperazinediethanesulfonic acid) is a zwitterionic buffer. It is a stable buffer and is used majorly in fixation solutions. PIPES is inert towards enzymatic and non-enzymatic reactions. However, it generates artefacts in transmission electron microscope imaging.
Application
PIPES (1,4-Piperazinediethanesulfonic acid) dipotassium salt has been used as buffer for fluorescence polarization microscopy studies of kinesin-microtubule binding. It is suitable for use as a component of PHEM buffer ([K-PIPES], HEPES, EGTA, and MgSO4) used during rinsing and blocking steps in immunofluorescence imaging of HeLa cells. It is also suitable for use as buffer for purification of tubulin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6757P3768P8203
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
useful pH range
6.1-7.5
useful pH range
6.1-7.5
useful pH range
6.1-7.5
useful pH range
6.1-7.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIPES Dikaliumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P7643-100G04061832549965
P7643-1KG04061826186640
P7643-500G04061832549989
P7643-25G04061832549972