Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 176.00 | |
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 517.00 CHF 439.45 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4220745
Assay:
≥99%
Form:
lyophilized powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99%
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3/t26-/m1/s1
InChI key
HVAUUPRFYPCOCA-AREMUKBSSA-N
Biochem/physiol Actions
Phospholipid produced by lymphocytes, platelets and endothelial cells that induces platelet aggregation and is involved in inflammation, anaphylaxis and wound repair.
Packaging
Packaged under argon.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| assay ≥99% | assay ≥98% | assay >99% (TLC) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P7568-1MG | 04061826676646 |
| P7568-5MG | 04061833273807 |