Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 148.00 | |
| 5 x 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 356.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Poly-D-Lysin -hydrobromid, average mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioReagent, BioXtra
form
lyophilized powder
mol wt
average mol wt 30,000-70,000
packaging
pkg of 5 X 5 mg, pkg of 5 mg
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Zur Beschichtung von Gewebekulturplatten-Wells und Deckgläsern für die Immunfluoreszenzmikroskopie neuronaler Primärkulturen zur Untersuchung neurologischer Erkrankungen im Zusammenhang mit Zika-Virusinfektionen.
- Zur Beschichtung von Deckgläsern zur Verbesserung der Anhaftung und Proliferation der aus dem Rattendarm isolierten Zellen aus dem Plexus myentericus.
- Zur Vorbereitung von Deckgläsern für die Zellanhaftung zur Untersuchung des Plexus myentericus des Dünndarms der Ratte.
Dieses Produkt wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur empfohlen, wenn 0,5–1,0 ml einer 0,1 mg/ml Lösung zur Beschichtung von 25 cm2 verwendet werden. Produktausführungen mit niedrigerer Molekülmasse sind weniger viskos, Ausführungen mit einer höheren Molekülmasse bieten jedoch mehr Bindungsstellen pro Molekül.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility γ-irradiated | sterility - | sterility - | sterility - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| concentration 0.016—0.032 mmol lysine | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt average mol wt 30,000-70,000 | mol wt ≥300,000 | mol wt 1,000-5,000 | mol wt 4,000-15,000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-D-Lysin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Anhaften von Zellen an festen Substraten mit Hilfe von Polylysin, das die elektrostatische Wechselwirkung zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt.
Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
Artikel
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P7280-5MG | 04061834394556 |
| P7280-5X5MG | 04061834394563 |