Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 758.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 4-000-200
Volume:
1-100 mL
Feature:
CE compliant
CHF 758.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
plastic , silicone
feature
CE compliant
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-200
volume
1-100 mL
General description
Safe, convenient instruments for converting pipettes into hand-operated dispensers. Especially useful in confined areas such as laminar flow hoods. Can be used with glass or plastic pipettes ranging in size from 1 to 100 mL.
Legal Information
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| volume 1-100 mL | volume 1-100 mL | volume 1-100 mL | volume - |
| manufacturer/tradename Drummond Scientific 4-000-200 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 4-000-201 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 4-000-101 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 3-000-752 |
| feature CE compliant | feature CE compliant | feature - | feature - |
| material plastic | material plastic , silicone | material plastic , silicone | material aluminum (Anodized), blue |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P6300-1EA | 04061833019443 |