Fortfahren mit
P5057
Paromomycin -sulfat (Salz)
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 132.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 197.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H45N5O14 · xH2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
615.63 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
Beilstein/REAXYS Number:
5715182
CHF 132.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Paromomycin -sulfat (Salz), powder, BioReagent, suitable for cell culture, potency: ≥675 μg per mg
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
potency
≥675 μg per mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@]4([H])[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@@H]1N.C
InChI
1S/C23H45N5O14.CH4/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;1H4/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
InChI key
OYJABWUHUYVDMJ-UDXJMMFXSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Paromomycin or aminosidine, an aminoglycoside belongs to the class of aminoglycosides. This nonabsorbable antibiotic is found at high level in the lumen of the colon.
Application
  • Paromomycin sulfate salt has been used as a:
  • reference compound in antileishmanial activity[1]
  • RNA-binding ligand and interacts with aptamer. This interaction prevents the binding (and cutting) of dicer to RNA duplex.[2]
Recommended for use in cell culture applications at 100mg/L.
Paromomycin sulfate salt has been used as a positive control to compare the purine analog antiviral 2′,3′-dideoxyinosine (ddI).
Biochem/physiol Actions
Antimikrobielles Spektrum: Gramnegative und grampositive Bakterien, einige Protozoen-Arten und begrenzt antiparasitär.
Wirkungsweise: Hemmt die Initiation und Elongation während der Proteinsynthese.
Paromomycin hemmt die Initiation und Elongation der Proteinsynthese durch Bindung an 16S ribosomale RNA. Paromomycin bindet an der A-Stelle, wodurch defekte Polypeptidketten entstehen und zum Zelltod führen.
Paromomycin possesses antileishmanial and antibacterial activities. It is used to cure visceral leishmaniasis (VL) and cutaneous leishmaniasis (CL). This aminocyclitol glycoside is active against gram-negative and gram-positive bacteria. It is also active against E. histolytica, D. fragilis and several cestodes, like Taenia saginata, Taenia solium etc.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place
1g,5g
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8692P92971500003
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paromomycin -sulfat (Salz)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)