Fortfahren mit
P4142
1-Oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥98% (GC), ≥99% (TLC)
Synonym(e):
1-(cis-9-Octadecenoyl)-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Phosphatidylcholine, β-palmitoyl-γ-oleoyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 543.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H82NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
CHF 543.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC), ≥99% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C
InChI
1S/C42H83NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3,(H,46,47)/b21-20-
InChI key
ZLPCRCSDGDOSCT-MRCUWXFGSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P4142-5MG04061832796680
P4142-25MG04061832796673
P4142-100MG04061832796666