Fortfahren mit
P3683
Paraplast Plus®
for tissue embedding
Synonym(e):
Paraffin – Polyisobutylen-Gemisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 65.50
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
232-315-6
NACRES:
NA.47
MDL number:
CHF 65.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
mp
56-57 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
n. z.
Application
Paraplast Plus® wurde verwendet:
  • bei der Untersuchung von Wirbelproben von Malacoraja senta
  • bei der Identifizierung und Expressionsanalyse von PIN-Genen in Reis
  • bei der Untersuchung von Glukosetransportmechanismen in Uterusgeweben während der Schwangerschaft
  • zum Einbetten von in Bouin-Lösung fixiertem Karpfengewebe, ventralen Prostatafragmenten der Ratte und Noduli der Gartenbohne (Phaseolus vulgaris L.)
Features and Benefits
  • Produces minimal tissue compression and wrinkle-free sections, and cuts to 4 μm thickness with excellent ribbon continuity.
  • 0.8% DMSO enhances ease of infiltration and sectioning for tissues difficult to process with regular Paraplast.
  • Higher melt viscosity and lower permeability to water vapor creates better adhesion and a more pliable, flexible film.
  • Optimal infiltration and embedding for high-quality sections.
  • Great compression resistance and ribbon continuity.
  • Remarkable morphology preservation and distortion-free sections.
Legal Information
Paraplast is a registered trademark of Leica Biosystems
Paraplast Plus is a registered trademark of Leica Biosystems
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76258P3558P3808
form
solid
form
pellets (fast-melting)
form
solid
form
solid
mp
56-57 °C (lit.)
mp
56-57 °C
mp
56-57 °C (lit.)
mp
50-54 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraplast Plus®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Micro-morphology of common bean (Phaseolus vulgaris L.)
nodules undergoing senescence
Fabia'n Ferna'ndez-Luquen?o ? L.
Acta Physiologiae Plantarum / Polish Academy of Sciences, Committee of Plant Physiology Genetics and Breeding (2008)
Nozomu Yoshioka et al.
Disease models & mechanisms, 13(5) (2020-06-03)
Loss-of-function mutations in dystonin (DST) can cause hereditary sensory and autonomic neuropathy type 6 (HSAN-VI) or epidermolysis bullosa simplex (EBS). Recently, DST-related diseases were recognized to be more complex than previously thought because a patient exhibited both neurological and skin
Identification and expression analysis of PIN genes in rice
Miyashita, et al.
Plant Science, 178(5) (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P3683-1KG04061835573875
Questions
  1. 融点を教えてください。
    1 answer
    1. This product has a melting range of 56-57 °C.