Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 81.40 | |
| 500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 164.00 | |
| 1000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 289.00 | |
| 2500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 566.00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
description
ammonium sulfate suspension, >=100 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥100 units/mg protein
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
activity assay: suitable
color
white to light yellow
foreign activity
lactic dehydrogenase ≤0.5%, phosphoglucose isomerase ≤0.01%, pyruvate kinase ≤0.05%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Phosphoglucomutaste (PGM) ist ein konserviertes Enzym, das in Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen reichlich vorkommt. Es ist in nahezu allen Geweben verteilt.[1]
Application
- zum Untersuchen der Glykogenese und des Phosphoglycomutase-Mangels bei Menschen[2]
- in Phosphoglucomutase-Assays zum Untersuchen der Metabolismusregulation[3]
- für Assay A zum Untersuchen der Enzyme, die eng mit dem Glykogenmetabolismus verbunden sind, in transformierten BL21(DE3)C43-Zellen[4]
- in Saccharosesynthase(SuSy)- und ADP-Glucosephosphorylase(AGPase)-Assays (3)
- im Enzymaktivitätsassay zum Koppeln der Reduktion von Nicotinamidadenin-Dinukleotid-Phosphat (NADP+) zum Bestimmen von Glucose-1-phosphat aus Saccharose und anorganischem Phosphat (Pi)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit muscle | biological source - | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle |
| specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity 100-300 units/mg protein | specific activity ≥20 units/mg protein |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| storage condition (Tightly closed) | storage condition - | storage condition (Tightly closed) | storage condition (Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoglucomutase aus Kaninchenmuskel
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P3397-500UN | 04061834367833 |
| P3397-1KU | 04061833493106 |
| P3397-200UN | 04061834367826 |
| P3397-2.5KU | 04061833493113 |