Fortfahren mit
P2767
1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycerol 3-phosphate sodium salt
≥99% (GC), ≥97% (TLC)
Synonym(e):
L-α-Phosphatidic acid, dioleoyl sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H73O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
700.97
UNSPSC Code:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC), ≥99% (GC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(O)=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/2C39H73O8P.3Na/c2*1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;;/h2*17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);;;/q;;3*+1/p-3/b2*19-17-,20-18-;;;/t2*37-;;;/m11.../s1
InChI key
VSEVTEXNDGQEBO-LSVXRYHXSA-K
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P2767-5MG04061832796482
P2767-10MG04061832796468
P2767-100MG04061832796451