Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.2 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 122.00 | |
| 0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 185.00 | |
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 384.00 | |
| 2 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 832.00 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine testis
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
16.79 kDa
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
impurities
salt, essentially free
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CALM3(520277)
General description
Calmodulin (CaM) ist ein Ca2+-Sensorprotein mit vier EF-Hand-Motiven, die an vier Ca2+-Ionen binden. Es kommt universell in allen Eukaryoten vor.
Application
- als Komponente der Reaktionsmischung im PhosphoSens-Assay zum Messen der Phosphorylierung von Ca2+α/Calmodulin-abhängige Proteinkinase II α-Substrat[1]
- zum Erzeugen einer Standardkurve für die Bestimmung der In-situ-Calmodulin-Konzentration in Gewebe[2]
- als Ligand in der Radioligandenbindung zum Untersuchen der Calmodulin-Affinität[3]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine testis | biological source bovine heart | biological source bovine | biological source bovine |
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) calcium flux assay: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable |
| mol wt 16.79 kDa | mol wt - | mol wt Mw 19000.9 by amino acid sequence | mol wt 18.4 kDa |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
QC Methods
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P1431-.5MG | 04061833235201 |
| P1431-1MG | 04061826703564 |
| P1431-.2MG | 04061833235195 |
| P1431-2MG | 04061833235218 |