Fortfahren mit
P1399
Poly-L-Lysin -hydrobromid
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 91.20
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 299.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’010.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’650.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 91.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Poly-L-Lysin -hydrobromid, mol wt 150,000-300,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
150,000-300,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow or pink
functional group
amine, carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
General description
Poly-L-Lysin (PLL) ist ein vielseitiges synthetisches Polymer, das aus Lysin gewonnen wird. Es dient als positiv geladenes, wasserlösliches Polymer mit Anwendungen in Biologie und Biomedizin. Eine wichtige Rolle spielt PLL in der Zellkultur, bei der es auf Schalen und Platten aufgetragen wird, um die Zelladhäsion zu verbessern, insbesondere bei Zellen mit schlechten Adhäsionseigenschaften. Dies ist für Primärzellen und bestimmte Krebszelltypen äußerst wichtig. Die positive Ladung von PLL bildet eine Schicht, die negativ geladene Moleküle auf Zelloberflächen anzieht, was die Adhäsion erleichtert und gleichzeitig die Zelltoxizität im Vergleich zu herkömmlichen Kulturoberflächen minimiert.Darüber hinaus findet PLL einen Nutzen in der Mikroskopie und in der Forschung im Bereich der Neurowissenschaften. Mit beschichteten Substraten können Zellen, Gewebe und Neuronen an Objektträgern und Kulturschalen anhaften, wodurch detaillierte Beobachtungen und längere Studien erleichtert werden. PLL macht zellschädigende Fixiermittel überflüssig und ermöglicht eine erweiterte Zell- und Gewebekultur. Neben diesen Anwendungen wird PLL in folgenden Gebieten eingesetzt: der Immunchemie zur Anhaftung von Gewebe an Objektträger für die Färbung, in der Arzneimittelabgabe, um Arzneimittel zu verkapseln und zu verabreichen, und in der Gentherapie, um genetisches Material zu den Zielzellen zu transportieren. Insgesamt gilt PLL als biokompatibel, was seine Sicherheit in verschiedenen biomedizinischen Anwendungen sicherstellt, und ist somit ein wertvolles Instrument in der biochemischen und biomedizinischen Forschung.
Application
Poly-L-Lysin-Polymere können zur Erhöhung der Zelladhäsion an festen Substraten, zur Konjugation an Methotrexat für einen verbesserten Wirkstofftransport, zur Mikroverkapselung von Inselzellen, für die Mikroverkapselungstechnologie, zur Beschichtung von Glas-Objektträgern für Microarrays und für Chromosomenzubereitungen eingesetzt werden. Poly-L-Lysin (30.000-70.000) mit niedrigerem Molekulargewicht ist in Lösung weniger viskos, höhermolekulare Ausführungen bieten jedoch mehr Bindungsstellen pro Molekül.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-Lysin ist ein unspezifischer Bindungsfaktor für Zellen und erhöht die Zelladhäsion an festen Substraten, indem es die elektrostatische Interaktion zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche verstärkt. Nach der Adsorption an die Zellkulturoberfläche erhöht Poly-L-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Zellbindungsstellen. Bei Zellen, die Poly-L-Lysin verdauen können, sollte Poly-D-Lysin als Bindungsfaktor verwendet werden.
Features and Benefits
  • Geeignet für Zellkulturen und die biochemische Forschung
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für mehrere Forschungsanwendungen
Preparation Note
Dieses Produkt hat ein Molekulargewicht von 150.000 - 300.000. Zur Entfernung der HBr lösen Sie das Produkt in einem neutralen Puffer und dialysieren es, um die Salze zu entfernen. Keine der Poly-L-Lysin-Produkte waren Trifluoressigsäure ausgesetzt; sie werden dialysiert, um jegliche Monomere, Dimere oder Trimere zu entfernen, was mittels Dünnschicht-Chromatographie bestätigt wird. Um dieses Produkt als Bindungsfaktor zu verwenden, geben Sie 50 ml steriles Wasser für Gewebekulturen zu 5 mg Polylysin und beschichten die Oberfläche unter aseptischen Bedingungen mit 1 ml Lösung pro 25 cm2. Nach 5 Minuten entfernen Sie die Lösung durch Aspiration und spülen die Oberfläche gründlich ab. Lassen Sie die Oberfläche zwei Stunden trocknen, bevor Sie Zellen und Medium aufbringen.
Analysis Note
Das Molekulargewicht basiert auf der Viskosität und wird auch mittels MALLS analysiert.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Poly-L-Lysin ist ein positiv geladenes Aminosäurepolymer mit etwa einem HBr pro Lysin-Rest. Das Hydrobromid ermöglicht die kristalline, wasserlösliche Form des Poly-L-Lysins. Eine geringe Produktmenge kann in der β-Struktur zu finden sein, da das HBr die Wasserstoffbindung zwischen Aminogruppen und den Carboxylgruppen oder N oder O enthaltenden Gruppen beeinträchtigt.
Disclaimer
Sterile Lösungen sind bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C bis zu 2 Jahre haltbar. Das Lyophilisat sollte bei -20 °C aufbewahrt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2636P1524P9155
form
solid
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow or pink
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow (50 mg/mL, water, Clear, Colorless to light yellow
)
solubility
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
color
white to off-white
color
white to faint yellow
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-Lysin -hydrobromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P1399-25MG04061834354758
P1399-1G04061834354741
P1399-100MG04061834354734
P1399-500MG04061834354772
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf