Fortfahren mit
P1190
Kaliumacetat
Molecular Biology, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 104.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 310.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 536.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-822-2
Beilstein/REAXYS Number:
3595449
MDL number:
CHF 104.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
pH
7.0-9 (25 °C, 98.2 g/L)
solubility
H2O: 100 mg/mL
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase, protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Kaliumacetat in der Forschung zu Betondecken: In dieser Forschungsarbeit zur Frost-Tausalz-Beständigkeit von Betondecken wurde Kaliumacetat untersucht und dessen Nutzen bei der Verbesserung der Haltbarkeit in Regionen mit saisonalem Frost und die Bedeutung für die Infrastrukturentwicklung betont (Zhao et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
600351.04820W292001
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
assay
98%
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Halal
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
-
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
flavors and fragrances
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
density
1.57 g/cm3 at 25 °C
density
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumacetat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf