Fortfahren mit
P0982
JumpStart REDTaq® ReadyMix Reaktionsmischung
for PCR
JumpStart™ REDTaq® ReadyMix™ Reaction Mix
Synonym(e):
Hot start PCR master mix, Hot start master mix, Hot start taq master mix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 800 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
purified DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
JumpStart REDTaq ReadyMix PCR Reaktionsgemisch ist eine zubereitete Lösung, die die Leistungsvorteile der Heißstart-PCR mit der praktischen Einfachheit von Sigma′s ReadyMix und REDTaq verbindet. Das Gemisch umfasst Sigmas JumpStart Taq DNA-Polymerase, 99 % reine Desoxynukleotide, Puffer und einen inerten roten Farbstoff in einem 2× optimierten Reaktionskonzentrat. Geben Sie 25 μl des ReadyMix zu den Primern, zum Template und Wasser, um ein endgültiges Reaktionsvolumen von 50 μl zu erhalten.
Der JumpStart Taq-Antikörper in der Reaktionsmischung inaktiviert die Taq DNA-Polymerase bei Raumtemperatur. Während des ersten Denaturierungsschritts der PCR dissoziiert der Komplex und die volle Polymeraseaktivität wird wiederhergestellt.
Durch den inerten roten Farbstoff ist leicht zu bestätigen, dass das Enzym zugegeben und gründlich gemischt wurde. Nach der PCR, können Aliquote ohne Zusatz eines Ladepuffers direkt auf ein Agarosegel aufgetragen werden. Der inerte rote Farbstoff hat keinen Einfluss auf die automatisierte Sequenzierung, den Aufschluss des Restriktionsenzyms, die Ligation oder andere nachfolgende Schritte. Das PCR-Produkt kann bei Bedarf durch Standard-Aufreinigungsmethoden einfach vom Farbstoff getrennt werden.
Die Verwendung von JumpStart ReadyMix reduziert Pipettierschritte und die Kontaminationsgefahr. Der Hot-Start-Mechanismus ermöglicht die Vorbereitung bei Raumtemperatur, wodurch es sich ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz eignet.
Application
JumpStart REDTaq® ReadyMix Reaktionsmischung ist für die direkte DNA-Extraktion und Amplifikation mittels PCR vorgesehen.[1][2][3][4] Sie wird auch für Folgendes eingesetzt:
  • qualitative Multiplex-PCR[1]
  • methylationsspezifische PCR (MSPCR)
  • PCR-Amplifikation von aus Gesamt-RNA synthetisierter cDNA
Features and Benefits
  • Die DNA-Polymerase JumpStart REDTaq® ist ein Antikörper-inaktiviertes Hot-Start-Enzym, das die nichtspezifische Amplifikation minimiert und gleichzeitig die Ausbeute und Spezifität erhöht.
  • Die DNA-Polymerase JumpStart Taq bietet ungeachtet der Matrizenkonzentration eine ausgezeichnete Amplifikation
  • Der REDTaq JumpStart ReadyMix reduziert Pipettierschritte und die Kontaminationsgefahr. Der Hot-Start-Mechanismus ermöglicht die Vorbereitung bei Raumtemperatur, wodurch er sich ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz eignet
  • Durch den inerten roten Farbstoff ist leicht zu bestätigen, dass das Reagens korrekt gemischt wurde
  • Andere Ladefarbstoffe sind nicht erforderlich. Aliquote können nach der Reaktion direkt auf ein Agarosegel aufgetragen werden
Packaging
Das Standardreaktionsvolumen beträgt 50 μL.
20RXN ist verpackt als 1 X 500 μL.
100RXN ist verpackt als 1 X 2,5 mL.
800RXNPackungsgröße: 1 X 20 ml
Other Notes
Eine Einheit baut 10 nmol der gesamten dNTPs innerhalb von 30 min bei 74 °C in säurefällbare DNA ein.
Für eine typische PCR-Reaktion werden 25 μl JumpStart REDTaq® ReadyMix mit 25 μl einer Mischung aus Template-DNA, Primern und Wasser vermischt. Das Reaktionsvolumen kann bei Bedarf skaliert werden.
Weitere Informationen über JumpStart REDTaq- und ReadyMix-Produkte finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Legal Information
Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patente Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und der entsprechenden Patente in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: US 8,404,464 und US 7,972,828. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1107R2523P2893
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
feature
dNTPs included, hotstart
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart: no, Standard PCR
feature
Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 800 reactions, sufficient for 20 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
concentration
0.75 units/reaction (50 μL reaction volume)
concentration
-
concentration
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Artikel
Kolonie-PCR-Reagenzien und unser Kolonie-PCR-Protokoll mit REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ und JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ Reagenzien.
Die Polymerase-Kettenreaktion in Echtzeit ermöglicht es Forschern, die Menge des Ausgangsmaterials in einer Probe einzuschätzen. Sie verfügt über einen viel größeren dynamischen Analysebereich als die herkömmliche PCR.
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Alle Artikel anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P0982-800RXN04061835574537
P0982-100RXN04061835574520
P0982-20RXN04061834353621
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review