Fortfahren mit
P0372
Anti-Podocin in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Podocin Antibody, Podocin Antibody - Anti-Podocin antibody produced in rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 875.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB CL
Citations:
145
CHF 875.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1262
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~42 kDa (doublet)
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using acetone-fixed human or rat kidney frozen sections, western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of rat glomeruli
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPHS2(7827)
mouse ... Nphs2(170484)
rat ... Nphs2(170672)
General description
Podocin ist ein strukturelles Podozytenprotein und gehört zur Bande-7-Stomatin-Familie der Lipid-Raft-assoziierten Proteine. Diese Familie besteht aus über 1800 konservierten Proteinen, die ∼150 Aminosäuredomänen teilen und dem in der Zellmembran und Membran von Mitochondrien vorkommendem Protein Prohibitin (PHB) ähnlich sind.
Podocin ist ein haarnadelförmiges membranintegriertes Protein mit intrazellulären N- und C-Termini. Podocin liegt am Einlass der Schlitzmembran, einem interzellulären Übergang in den Nieren von Säugetieren.
Immunogen
An KLH konjugiertes synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäureresten des humanden Podocin mit einem N-terminal hinzugefügtem Cystein. Die entsprechende Sequenz ist bei der Maus identisch und unterscheidet sich bei Ratten durch eine Aminosäure.
Application
Der Anti-Podocin-Antikörper vom Kaninchen wird in Western Blots und in der Immunhistochemie eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Anti-Podocin erkennt Podocin vom Menschen, von der Maus und von der Ratte.
Podocin und Nephrin sind essentiell für die Aufrechterhaltung der Schlitzmembran. In Studien wurde nachgewiesen, dass bei 15 % der nephrotischen Syndromfälle Mutationen in diesem Gen vorliegen. Podocin interagiert mit Cholesterin und fördert die Bildung von Protein-Lipid-Superkomplexen, die wiederum Ionenkanalkomplexe steuern. Das Podocin-Gen wird auch mit dem SRNS (nephrotisches Syndrom Typ II) in Verbindung gebracht. Podocin ist aktiv am Ultrafiltrationsprozess der Nieren beteiligt.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2 bis 8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren.
Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Auch eine Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären. Nicht verwendete Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden entsorgt werden.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2228P1995SAB4200810
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using acetone-fixed human or rat kidney frozen sections, western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using whole extract of rat glomeruli
technique(s)
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human or chicken fibroblasts, immunohistochemistry: suitable, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of human or chicken fibroblasts
technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat kidney frozen sections, western blot (chemiluminescent): 2.5-5 μg/mL using whole extract of rat kidney glomeruli and rat lung
technique(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using using human HEK-293T cells., immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HEK-293T cells.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P0372-200UL04061834291022
Questions
  1. この抗体の42kDaのアミノ酸配列についてはどちらに記載ありますでしょうか C末なのか、N末なのか、抗原の場所の確認の仕方を教えてください
    1 answer
    1. The immunogen range, 367-383, is located at the C-terminal region of the protein.