Merck
O7252
Orange G
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonsäure Dinatriumsalz, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-disulfonsäure Dinatriumsalz, Säureorange 10, Woll-Orange 2G
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 G
CHF 97.90
100 G
CHF 296.00
CHF 97.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10N2Na2O7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.37
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-705-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4120705
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Orange G, certified by the BSC
InChI key
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
agency
certified by the BSC
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange
solubility
water: 1 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
O3756861286195235
grade
certified by the Biological Stain Commission
grade
for molecular biology
grade
certified by the Biological Stain Commission
grade
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
color
orange to very dark orange
color
-
color
orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
water: 1 mg/mL, clear, orange to red
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
General description
Orange G (C.l. 16230) is the disodium salt of benzeneazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid, C16H10N2O7S2Na2. Orange G, also known as wool orange 2G, is a component in several industry applications including cytology, histology, biology, and industrial staining. It is a component of Mallory′s connective tissue stain.
Application
Zertifiziert für den Einsatz in der Bindegewebsfärbung nach Mallory; in der Wilson-Ezrin Methode für acidophile Hypophysen; in der Kreyberg Methode für Keratin und Mucin, als Gegenfärbung nach der Heidenhain-Eisenhämatoxylin-Färbung von Paraffinschnitten; in der Flemming′schen Dreifachfärbung von Paraffinschnitten von Zwiebelwurzeln.
Orange G is typically used as a background or cytoplasmic stain for various biological samples including a common application within clincial cytology within Papanicolaou varients.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Integrity of chromatin and replicating DNA in nuclei released from fission yeast by semi-automated grinding in liquid nitrogen.
Givens RM
BMC Research Notes, 4, 499-499 (2011)
Arumugam Sivasamy et al.
Current microbiology, 62(2), 351-357 (2010-07-21)
Biosorption is an eco-friendly and cost-effective method for treating the dye house effluents. Aspergillus niger and Trichoderma sp. were cultivated in bulk and biomasses used as biosorbents for the biosorption of an azo dye Orange G. Batch biosorption studies were
A R Khataee et al.
Journal of hazardous materials, 168(1), 451-457 (2009-03-13)
In order to discuss the effect of chemical structure on photocatalysis efficiency, the photocatalytic degradation of three commercial textile dyes (C.I. Acid Orange 10 (AO10), C.I. Acid Orange 12 (AO12) and C.I. Acid Orange 8 (AO8)) with different structure and
Honghai Wu et al.
Environmental technology, 33(13-15), 1545-1552 (2012-09-20)
Decolourization of the azo dye Orange G (OG) was investigated by using goethite/H2O2 as a heterogeneous Fenton-like reagent. Five principle operational parameters, namely pH, ion strength, concentrations ofgoethite (alpha-FeOOH) and hydrogen peroxide (H2O2), and reaction temperature, were taken into account
Chendong Shuang et al.
Water research, 46(14), 4417-4426 (2012-06-26)
In this paper, a novel quaternized magnetic resin, NDMP, was prepared and characterized. Two reactive dyes (RDs), Orange G (OG) and red RWO, were used as a small-molecular RD and large-molecular RD, respectively, to investigate their adsorption on NDMP. A