Fortfahren mit
N7410
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid, reduziert Dinatriumsalz Hydrat
~98%, pkg of 2 mg (per vial)
Synonym(e):
Coenzym I red. Dinatriumsalz, DPNH2-Na2, Diphosphopyridinnucleotid reduziert Dinatriumsalz Hydrat, NADH Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
15 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 234.00
CHF 175.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7Na2O14P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.40
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-123-3
Beilstein/REAXYS Number:
5230241
MDL number:
Form:
solid
Assay:
~98%
CHF 175.50
ListenpreisCHF 234.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~98%
Quality Segment
form
solid
packaging
pkg of 2 mg (per vial)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;/m0../s1
InChI key
QRGNQKGQENGQSE-QUWMEQBESA-L
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases).
Biochem/physiol Actions
Electron donor
Preparation Note
Solutions should be prepared fresh and used promptly.
Other Notes
Packaged based on NADH content as determined by UV-Vis.
This is the common form of NADH; do not confuse with α-NADH.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N6660N0786N9410
assay
~98%
assay
~98%
assay
~98%
assay
~98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 2 mg (per vial)
packaging
pkg of 0.2 mg (per vial)
packaging
pkg of 1 mg (per vial)
packaging
pkg of 5 mg (per vial)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N7410-1VL04061837143762
N7410-15VL04061834118022