Fortfahren mit
N144
Nitrendipin
>95%, powder
Synonym(e):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridindicarbonsäure-ethyl-methyl-ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 94.80
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 312.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’570.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
254-513-1
MDL number:
Assay:
>95%
Form:
powder
Quality level:
CHF 94.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
>95%
form
powder
color
yellow to green
solubility
methanol: 15 mg/mL, DMSO: 17.5 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
InChI key
PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ca2+ channel blocker; anti-hypertensive.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N149N7634N7510
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
methanol: 15 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO: 17.5 mg/mL
solubility
methanol: 62.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
color
yellow to green
color
off-white to yellow
color
yellow
color
yellow
Gene Information
human ... ADORA3(140), CACNG1(786), KCNH1(3756), TTR(7276)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
human ... ADORA3(140), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), CACNG1(786), NR3C2(4306)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
human ... ADORA2A(135), ADORA3(140), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CYP1A2(1544), KCNH1(3756), TTR(7276)
mouse ... Cacna1c(12288)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Cacna1c(24239), Cacna1d(29716), Kcnj1(24521), Kcnn4(65206), Tbxas1(24886)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrendipin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peng Quan et al.
AAPS PharmSciTech, 12(4), 1136-1143 (2011-09-06)
The present investigation was undertaken with the objective of developing a solid formulation containing nitrendipine nanocrystals for oral delivery. Nitrendipine nanocrystals were prepared using a tandem precipitation-homogenization process. Then, spray drying, a cost-effective method very popular in industrial situations, was
Jian X Wu et al.
International journal of pharmaceutics, 433(1-2), 60-70 (2012-05-09)
This study focuses on the development of an automated image analysis method to extract information on nucleation and crystal growth from polarized light micrographs. Using the developed image analysis method, four parameters related to nucleation and crystal growth could be
Annik Bergeron et al.
Bioanalysis, 4(8), 897-908 (2012-04-27)
In the past several years, the impact of changing counter ions while keeping the same anticoagulant in bioanalytical LC-MS/MS methods has become a highly discussed topic. In order to confirm that there is no impact from counter ions, matrix effect
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N144-100MG04061832962214
N144-25MG04061832962221
N144-500MG04061832962238