Fortfahren mit
MTCA8401B
MTC Bio BenchBin Benchtop Biohazard Bin
capacity 1.5 L
Synonym(e):
bio waste bin, MTC Bio A8401B, laboratory bin, waste canoster, waste receptacle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
24111500
Manufacturer/tradename:
MTC Bio A8401B
Material:
red (with black Biohazard warning)
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
red (with black Biohazard warning)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC Bio A8401B
capacity
1.5 L
size
7 in. ( ) × 5 in. × 7 in.
General description
BenchBin is a personal waste container that any researcher can benefit from. Smaller autoclave bags to dispose of biological waste for subsequent processing or forget the autoclave bag and use the BenchBin as a waste container for non-hazardous waste. The red cover is easily removed from the inner basin for easy emptying of contents. Perfect for pipette, tips, microcentrifuge tubes, and gloves, features a push to open/close lid that keeps materials covered and your bench neat.
Features and Benefits
  • Safely dispose of tips, tubes, gloves, etc.
  • Secures and covers hazardous waste
  • Easy push open/close spring lid
  • Compact footprint
Legal Information
BenchBin is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MTCA8401B-1EA04065271078963