Fortfahren mit
M8005
Natriummyristat
≥99%
Synonym(e):
Myristinsäure Natriumsalz, Tetradecansäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)12COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.35
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-487-9
Beilstein/REAXYS Number:
3575157
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant (vegetable)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C14H28O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16;/h2-13H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
JUQGWKYSEXPRGL-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Myristate (tetradecanoic acid) is a saturated (C14:0) medium-chain fatty acid. Sodium myristate is used in surfactant, cholloidal and hydrophobic/absorption chemistry involving molecules such as proteins.
Myristic acid is commonly added via a covalent linkage to the N-terminal glycine of many eukaryotic and viral proteins, a process called myristoylation. Myristoylation enables proteins to bind to cell membranes and facilitates protein-protein interactions. Myristolyation of proteins affect many cellular functions and thus has implications in health and disease [1].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3381P9767C4151
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98.5%
assay
≥98%
biological source
plant (vegetable)
biological source
plant (vegetable)
biological source
plant (palm)
biological source
natural (organic)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M8005-10G04061834062554
M8005-25G04061834062561