Fortfahren mit
M7769
IgG2a, Kappa aus murine myeloma
clone UPC 10, ascites fluid, lyophilized powder
Synonym(e):
Maus-IgG2a-κ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
UPC 10, monoclonal
Application:
Citations:
20
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
clone
UPC 10, monoclonal
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Die UPC-10-Tumorlinie, die Maus-IgG2a, K produziert, ist ein durch Tetramethylpentadecan (Pristan) induziertes Plasmozytom aus BALB/c-Mäusen, das diesen intraperiotonal injiziert wurde. Die spezifische Haptenbindung der UPC-10-Linie ist auf β-2-6-gebundenes Fructosan zurückzuführen. Die von der UPC-10-Tumorlinie produzierten Asziten enthalten IgG2a, K sowie andere Maus-Immunglobuline und Serumproteine in normalen Konzentrationen. Die Aszitesflüssigkeit wird mittels Zentrifugation und Filtration geklärt. IgG2a (Immunglobulin G 2a) ist eine der Unterklassen von Ratten-Immunglobulinen, zu denen auch IgG1, IgG2b und IgG2c zählen.[1]
Immunogen
Die UPC-10-Tumorlinie, die Maus-IgG2a, K produziert, ist ein durch Tetramethylpentadecan (Pristan) induziertes Plasmozytom aus BALB/c-Mäusen, das diesen intraperiotonal injiziert wurde.
Application
IgG2a, Kappa aus murinen Myelomzellen wird in der Immunfluoreszenz[2] und Immunhistochemie verwendet.[3]
Biochem/physiol Actions
IgG2a (Immunglobulin G 2a) spielt eine entscheidende Rolle bei der Stimulierung von Autoimmunreaktionen bei Mäusen. Dieses Gen wird während einer Virusinfektion in großen Mengen exprimiert. IgG2a ermöglicht die Wirtsabwehr durch Aktivierung des Komplementsystems. Dieser Antikörper weist eine Spezifität gegenüber auf Phagozyten exprimierten Fc-Rezeptoren auf und stimuliert die Antikörper-abhängige zellvermittelte Zytotoxizität. Des Weiteren induziert IgG2a die Makrophagen-vermittelte Opsonophagozytose, die in Reaktion auf das Influenzavirus beobachtet wurde und zu dessen Ausscheidung aus den infizierten Zellen führt.
Antigen-Spezifität: β-2,6-Fructosan
Es können Spuren von Lambda-Ketten vorhanden sein.
Physical form
Das gelieferte Produkt ist aus 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,2, lyophilisiert. Es wurden keine Konservierungmittel zugegeben.
Preparation Note
Lagerung und Stabilität: Das Produkt bei 2 bis 8 °C aufbewahren. Nach der Rekonstitution kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eintritt, die Lösung vor Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7894M6034F6522
clone
UPC 10, monoclonal
clone
MOPC 21, monoclonal
clone
HOPC-1, monoclonal
clone
UPC-10, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG2a, Kappa aus murine myeloma
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
N Reddy et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 46(1), 25-33 (1998-03-31)
We reported previously that the blood clearance of injected mouse IgG2a was extremely rapid in many strains of nude and nu/+ mice. In an attempt to determine the cause of this phenomenon, the levels of endogenous IgG2a in the blood
Teizo Asano et al.
Antibodies (Basel, Switzerland), 11(4) (2022-12-23)
The epithelial cell adhesion molecule (EpCAM) is a stem cell and carcinoma antigen, which mediates cellular adhesion and proliferative signaling by the proteolytic cleavage. In contrast to low expression in normal epithelium, EpCAM is frequently overexpressed in various carcinomas, which
Juan Feng et al.
eLife, 10 (2021-12-24)
HAP2 is a transmembrane gamete fusogen found in multiple eukaryotic kingdoms and is structurally homologous to viral class II fusogens. Studies in Plasmodium have suggested that HAP2 is an attractive target for vaccines that block transmission of malaria. HAP2 has
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7769-5X5MG04061833392249
M7769-5MG04061833264089