Fortfahren mit
M7765
1-Oleoyl-rac-Glycerin
≥99%
Synonym(e):
MG(18:1(9Z)/0:0/0:0)[rac], 1-(cis-9-Octadecenoyl)-rac-Glycerin, DL-α-Monoolein, Glycerin-1-monooleat, Glyceryl-cis-9-octadecenoat, Monoolein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 80.60
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 139.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 174.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 885.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH2CHOHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.54
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-827-7
Beilstein/REAXYS Number:
1728976
MDL number:
CHF 80.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
description
non-ionic
assay
≥99%
form
powder
mp
35 °C
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI key
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
General description
1-Oleoyl-rac-Glycerin ist ein Monoglycerid, das aus natürlichen Ölen und Fetten gewonnen wird. Es enthält zwei Alkoholgruppen, die reaktiv sind. Es ist in Chloroform und Hexan löslich. Es kann aus Hexan kristallisiert werden.
Application
1-Oleoyl-rac-Glycerin wird verwendet:
  • zum Mischen mit der Probe mithilfe der Zweispritzenmethode zum Erhalt einer kubischen Lipidphase in der Kristallisationstechnik
  • als Substrat für den Monoglycerid(MG)-Lipase-Assay
  • bei der Herstellung einer MG-Lösung für die Messung der In-vitro-MG-Hydrolase-Aktivität
Biochem/physiol Actions
Monoolein (1-Oleoyl-rac-Glycerin) wird bei der Entwicklung von auf Monoolein basierenden nanopartikulären Flüssigkeitsdispersionen als mögliches Vehikel für die Arzneimittelapplikation verwendet.
1-Oleoyl-rac-Glycerin zeigt sowohl hemmende als auch antihemmende Wirkung auf die durch die Lipoprotein-Lipase vermittelte Triglyceridhydrolyse.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Oleoyl-rac-Glycerin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
309.2 °F - closed cup
flash_point_c
154.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Assays of lipolytic enzymes
Adipose Tissue Protocols, 97-119 (2001)
Measurement of lipolysis
Methods in Enzymology, 538, 171-193 (2014)
Thomas G Meikle et al.
Journal of colloid and interface science, 587, 90-100 (2020-12-29)
The growing global threat of antimicrobial resistance, combined with the slowed development of novel antibiotics, has resulted in a critical need for new antimicrobial therapies. Naturally occurring antimicrobial peptides (AMPs) can act as highly potent, broad-spectrum antibiotics which may be
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7765-100MG04061834062370
M7765-1G04061834062387
M7765-25MG04061834062394
M7765-50MG04061834062400
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf