Fortfahren mit
M7145
MEM Nicht-essentielle Aminosäure-Lösung (100×)
Without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
MEM NEAA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 51.30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160406
CHF 51.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MEM Nicht-essentielle Aminosäure-Lösung (100×), without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
General description
Eagle′s Minimum Essential Medium (MEM) ist ein synthetisches Kulturmedium, das sich aus ausgewogenen Salzlösungen sowie Aminosäuren und Vitaminen zusammensetzt. Diese Komponenten sind für das Wachstum kultivierter Zellen unerlässlich. Zur Herstellung einer MEM-Lösung aus nicht essenziellen Aminosäuren kann MEM mit nicht essenziellen Aminosäuren ergänzt werden. Zu den nicht essenziellen Aminosäuren gehören L-Alanin, L-Asparagin, L-Asparaginsäure, L-Glycin, L-Serin, L-Prolin und L-Glutaminsäure.
Application
Die Zugabe von Aminosäurezusätzen zu Medien stimuliert das Wachstum und verlängert die Lebensfähigkeit von Zellen in einer Kultur. Der MEM nicht essenzielle Aminosäure-Lösungs-Zusatz fügt Nährstoffe hinzu und reduziert die biosynthetische Belastung der Zelle in vitro.
MEM nicht essenzielle Aminosäure-Lösung wurde in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium zur Erhaltung von Säugetierzellen verwendet.[1] Es wird einem für die Oozytenreifung vorbereiteten Medium zugefügt.
Biochem/physiol Actions
Studien an einer Hybridomkultur zeigen, dass die Zugabe von Eagle′s Minimum Essential Medium (MEM) mit nicht essenziellen Aminosäuren während der Absterbephase der Kultur zu einer erhöhten Membranstabilität führt. Dies führt außerdem zu einer erhöhten Antikörpersekretion während der Absterbephase und zu einer verminderten Laktatkonzentration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M4526M8042M2279
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.
Artikel
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Ayako Suzuki et al.
Genome biology, 16, 66-66 (2015-04-19)
To understand the heterogeneous behaviors of individual cancer cells, it is essential to investigate gene expression levels as well as their divergence between different individual cells. Recent advances in next-generation sequencing-related technologies have enabled us to conduct a single-cell RNA-Seq
Cell Culture
Jakoby WB
Methods in Enzymology, 58 (1979)
Influence of non-essential amino acids on apoptotic and necrotic death of mouse hybridoma cells in batch cultures
Fassnacht D
Biotechnology Letters, 19(1), 35-38 (1997)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7145-100ML04061838259813
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. 안녕하세요. Lot. RNBL4088 제품 유통기한 알 수 있을까요?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  2. What is the concentration of Product M7145, MEM Non-essential Amino Acids, 100X solution?
    1 answer
    1. M7145 is a 100X solution of amino acids (Ala, Asn, Asp, Glu, Gly, Pro and Ser). The concentration of each of the seven amino acid at 100X is 10 mM; therefore at 1X, the concentration of each of them is 0.1 mM.
      Please see the component chart for more information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/334/224/m7145for.pdf
      Helpful?
  3. Can I store Product M7145, MEM Non-essential Amino Acids, 100X solution at -20°C?
    1 answer
    1. Product M7145 is a 100X solution of non-essential amino acids that should be stored at 2-8 °C for maximum stability. If the product is properly stored and handled, we guarantee the product for one year after it is received. We have not tested the stability of the product at -20°C for long term storage, so we do not recommend aliquoting and freezing the product. It is likely that storage at -20°C will cause precipitation of some of the amino acids upon thawing. If precipitation occurs, the product should not be used.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.