Fortfahren mit
M6756
Mikroperoxidase (MP-11) Natriumsalz
≥85% (HPLC)
Synonym(e):
Microperoxidase-11, heme undecapeptide of cytochrome c
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 153.00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 284.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 524.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’690.00
CHF 1’436.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C84H116FeN20O21S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1861.92
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Assay:
≥85% (HPLC)
CHF 153.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Application
Microperoxidase (MP-11) has been used in a study to assess its electrochemistry by cyclic voltammetry with multi-walled carbon nanotubes (MWNTs). It has also been used in a study as a label to investigate electrochemical immunosensing.
Biochem/physiol Actions
The oxidation of methyl phenyl sulfide to methyl phenyl sulfoxide by Microperoxidase-11 was promoted by low concentrations of alcohol but inhibited by high levels in the solvent.
Preparation Note
Prepared by enzymatic degradation of equine heart cytochrome c.
Other Notes
The proposed structure is the heme portion of the cytochrome c molecule with amino acids 11-21 still attached.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4301750SAB5700730SAB5700604
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M6756-25MG04061832730950
M6756-10MG04061832730943
M6756-100MG04061832730936
M6756-5MG04061834061236