M5650
Minimum Essential Medium Eagle
With non-essential amino acids, Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, sterile liquid, suitable for cell culture
Synonym(e):
MEM
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts, non-essential amino acids and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
phenol red: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
- HeLa-Zellen
- Madin-Darby-Hundenierenzellen (MDCK)
- Chondrosarkomzelllinie
Dies kann das bevorzugte Medium für das Wachstum von adhärenten Zellen in Gegenwart von reduziertem Serum oder als Basis für die Entwicklung eines serumfreien Mediums sein.
Rekonstituierung
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.