Fortfahren mit
M5019
Remazol Brilliant Blue R−D-Xylan
12-18 % (Dye content)
Synonym(e):
4-O-Methyl-D-glucurono-D-xylan−remazol brilliant blue R, RBB-Xylan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
form
(Powder or Chunks or Fibers.)
composition
, 12-18% (Dye content)
color
dark blue
Application
Remazol brilliant blue R−D-xylan has been used in a study to assess a xylan-degrading strain of Sulfolobus solfataricus. [1] It has also been used investigate thermostable enzymes as biocatalysts in the biofuel industry. [2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
66960H626827816
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
(Powder or Chunks or Fibers.)
form
fibers
form
powder
form
powder
color
dark blue
color
-
color
-
color
-
composition
, 12-18% (Dye content)
composition
-
composition
-
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)