Fortfahren mit
M4686
Greiner high and medium binding 96 well plates
flat bottom white wells, high binding surface, sterile
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates, Greiner 655074
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
flat bottom white wells, white polystyrene
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
high binding surface
Feature:
lid: no, skirt (F-bottom)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom white wells, white polystyrene
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 655074
maximum volume
392 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
high binding surface
General description
LUMITRAC 600 96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL.
Polystyrene Multiwell plates from Greiner for immunoassay and high throughput screening applications. High binding plates are recommended for ELISAs. High binding denotes a binding capacity of 600 ng/cm2 and scatter of less than 10%. Optimal protein binding is variable and comparative tests between high and medium binding plates is suggested.
Application
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. LUMITRAC 600 will bind up to 600 ng/cm2. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
Other Notes
96 well flat (F) bottom; high binding microplate, without lid, Chimney Style; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Legal Information
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M4686-40EA04061834228325