Fortfahren mit
M2435
c-Myc Peptide
≥97%, lyophilized powder
Synonym(e):
c-Myc tag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 116.00
4 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 275.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’290.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 116.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
c-Myc Peptide, lyophilized powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
lyophilized powder
mol wt
1203.3 Da
concentration
5-10 μg/mL (Suggested working concentration to compete out the binding of c-Myc)
technique(s)
protein extraction: suitable
storage temp.
−20°C
General description
The c-Myc Peptide is a synthetic peptide with an amino acid sequence that corresponds to the amino acids 410-419 of the C-terminal of human c-myc.
Application
Useful for displacement of c-Myc-tagged fusion proteins bound to anti-c-Myc antibodies in immunoassays. The successful inhibition of antibody binding by c-Myc peptide demonstrates binding is specific.
Preparation Note
Dissolve in water to a final concentration of 5 mg/mL.
Other Notes
Amino acid sequence is corresponds to amino acids 410-419 of the C-terminal of human c-Myc.
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V7754SAE0201SAB4200742
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunoblotting: 1:250-1:500 using lysate of HEK-293T cells over expressing c-Myc fusion protein, immunohistochemistry: suitable
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
mouse
assay
≥97%
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
suspension
form
lyophilized powder
mol wt
1203.3 Da
mol wt
calculated mol wt 1524.78 Da
mol wt
-
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M2435-25MG04061833421215
M2435-1MG04061826703489
M2435-4MG04061833421222