Fortfahren mit
M216
MDL 105,519
≥98% (HPLC), NMDA receptor antagonist, solid
Synonym(e):
(E)-4,6-Dichloro-3-(2-phenyl-2-carboxyethenyl)indole-2-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 605.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’420.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H11Cl2NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 605.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MDL 105,519, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
OC(=O)C(=C/c1c([nH]c2cc(Cl)cc(Cl)c12)C(O)=O)\c3ccccc3
InChI
1S/C18H11Cl2NO4/c19-10-6-13(20)15-12(16(18(24)25)21-14(15)7-10)8-11(17(22)23)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,21H,(H,22,23)(H,24,25)/b11-8-
InChI key
LPWVUDLZUVBQGP-FLIBITNWSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Biochem/physiol Actions
MDL 105,519 is a high affinity N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor antagonist at the glycine site. It inhibits NMDA-dependent responses.
Legal Information
Sold under exclusive license from Hoechst Marion Roussel, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C104C0496SML0616
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
-
Gene Information
-
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 99.2 mg/mL, ethanol: insoluble
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pharmacological characterization of MDL 105,519, an NMDA receptor glycine site antagonist.
Baron BM
European Journal of Pharmacology, 323(2-3), 181-192 (1997)
B M Baron et al.
European journal of pharmacology, 323(2-3), 181-192 (1997-04-04)
MDL 105,519, (E)-3-(2-phenyl-2-carboxyethenyl)-4,6-dichloro-1 H-indole-2-carboxylic acid, is a potent and selective inhibitor of [3H]glycine binding to the NMDA receptor. MDL 105,519 inhibits NMDA (N-methyl-D-aspartate)-dependent responses including elevations of [3H]N-[1,(2-thienyl)cyclohexyl]-piperidine ([3H]TCP) binding in brain membranes, cyclic GMP accumulation in brain slices, and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M216-25MG04061833007662
M216-5MG04061833007679