Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 108.00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 339.00 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 407.00 | |
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’490.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
(+)-MK-801 -hydrogen-maleat, powder
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]25/D +117°, c = 1 in methanol(lit.)
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: 6 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.C[C@]12N[C@H](Cc3ccccc13)c4ccccc24
InChI
1S/C16H15N.C4H4O4/c1-16-13-8-4-2-6-11(13)10-15(17-16)12-7-3-5-9-14(12)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,15,17H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-,16+;/m1./s1
InChI key
QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
General description
Application
Es wird Mäusen injiziert, um die Wirkung der systemischen Administration von CIQ [(3-Chlorophenyl)(6,7-dimethoxy-1-((4-methoxyphenoxy)methyl)-3,4-dihydroisochinolin-2(1H)-yl)methanon] auf durch MK-801 stimuliertes Schizophrenie-ähnliches Verhalten zu untersuchen.
Es wurde verwendet, um den NMDA(N-Methyl-D-Aspartat)-Rezeptor-vermittelten rtPA(rekombinanter Gewebe-Plasminogen-Aktivator)-verstärkten exzitotoxischen Signalweg zu blockieren.
Es wird in verschiedenen Dosierungen in Zebrafische (Danio rerio) injiziert, um die verhaltensändernden Wirkungen von MK-801 auf diese zu untersuchen.
Es dient als NMDA-Rezeptor-Antagonist zur Untersuchung der 3-OH-GA-induzierten neuronalen Schädigung über die NMDA Rezeptoren.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, ethanol: soluble, H2O: 6 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
| color white | color white to beige | color white to brown | color purple to dark blue |
| optical activity [α]25/D +117°, c = 1 in methanol(lit.) | optical activity [α]/D -22 to -32°, c = 1 in H2O | optical activity - | optical activity - |
| Gene Information human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M107-5MG | 04061834037866 |
| M107-25MG | 04061834037842 |
| M107-50MG | 04061834037859 |
| M107-250MG | 04061834037835 |