Fortfahren mit
LB8
Latex beads, polystyrene
0.8 μm mean particle size
Synonym(e):
Latex Beads, Latex Microspheres, laboratory latex beads, latex sphers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 85.80
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 142.00
15 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 489.00
CHF 440.10
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’180.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
MDL number:
CHF 85.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.8 μm
General description
Polystyrene microparticles are stabilizedcolloidal particles that possess a negative charge and are synthesized by thepolymerization of styrene under conditions that induce spontaneous coalescentbead formation. Due to their versatility, these beads can be used in antibody-mediatedagglutination diagnostics, electron microscopy, cell counter calibration, andphagocytosis experiments.
Application
Polystyrene latex beads have been used:
  • inthe flow cytometric assay of endothelial microparticles (EMPs)
  • in thedetection of capsular polysaccharide (CPS) antibody/antigen latex agglutinationtest
  • to evaluate the phagocytic activity in hemocytes of shrimps
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LB3LB5LB1
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
mean particle size
0.8 μm
mean particle size
0.3 μm
mean particle size
0.46 μm
mean particle size
0.1 μm
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
AGE/RAGE-Induced EMP Release via the NOX-Derived ROS Pathway
Ying-Hua C, et al.
Journal of Diabetes Research (2018)
Effects of traditional medical herbs ?minor bupleurum decoction? on the non-specific immune responses of white shrimp (Litopenaeus vannamei)
Yu-Sheng, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 218-225, 84(1-842) (2017)
Humoral immune responses following experimental infection of goats with Mycoplasma capricolum subsp. capri pneumoniae
John B M, et al.
Veterinary Microbiology, 84(1-2) (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
LB8-1ML04061838108258
LB8-2ML04061838208514
LB8-15ML04061838088147
LB8-100ML04061838208507